Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polietileno Kontes™ Kimble™
Código de producto. p-3246439
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
29/26, 29/42
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15357858 29/26, 29/42 paquete de 100
1 options
Código de producto. 15357858
Marca: DWK Life Sciences 7742400029
Los económicos tapones de polietileno son una alternativa a los tapones estándares de vidrio y PTFE.
  • Juntas herméticas a prueba de fugas
  • Brida superior ancha para facilitar el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Junta cónica estándar 29/26, 29/42
Material Polietileno
Tipo de producto Tapón