Learn More
Vidrio de filtración de membrana Kontes™ de Restek
Descripción
- La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Aparato de microfiltración |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Embudo (500 mL) |
| Volumen (métrico) | 500 mL |
| Longitud (métrico) | 47 mm |