Learn More
Vidrio de filtración de membrana Kontes™ de Restek
Código de producto. 11818522
Change view
Click to view available options
Tipo:
Asistencia
Embudo (1 L)
Embudo (300 mL)
Embudo (500 mL)
Matraz (2 L)
Matraz (4 L)
Material:
Vidrio
Vidrio fritado
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Material unitSize
11818522 Embudo (300 mL) Vidrio cada uno
11848522 Embudo (1 L) Vidrio cada uno
11739055 Asistencia Vidrio fritado cada uno
11888512 Matraz (2 L) Vidrio cada uno
11828502 Embudo (500 mL) Vidrio cada uno
11729055 Matraz (4 L) Vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11818522 Proveedor Kimble Chase N.º de proveedor 9537510000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes de HPLC
  • La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
  • La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Aparato de microfiltración
Material Vidrio
Tipo Embudo (300 mL)
Volumen (métrico) 300 mL
Longitud (métrico) 47 mm