Learn More
Vidrio de filtración de membrana Kontes™ de Restek
Código de producto. 11729055
Change view
Click to view available options
Tipo:
Asistencia
Embudo (1 L)
Embudo (300 mL)
Embudo (500 mL)
Matraz (2 L)
Matraz (4 L)
Material:
Vidrio
Vidrio fritado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Material unitSize
11729055 Matraz (4 L) Vidrio cada uno
11848522 Embudo (1 L) Vidrio cada uno
11739055 Asistencia Vidrio fritado cada uno
11888512 Matraz (2 L) Vidrio cada uno
11828502 Embudo (500 mL) Vidrio cada uno
11818522 Embudo (300 mL) Vidrio cada uno
6 options
Código de producto. 11729055
Marca: Kimble Chase 9538290000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes de HPLC
  • La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
  • La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Aparato de microfiltración
Material Vidrio
Tipo Matraz (4 L)
Volumen (métrico) 4 L