Learn More
DWK Life Sciences Tubos de alta resistencia para centrífuga reutilizables KIMAX™ Kontes™ Kimble™
Código de producto. 17885042
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
Longitud (métrico):
102 mm
106 mm
Diámetro (métrico):
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
17885042 15 ml 102 mm 18 mm paquete de 6
11736923 30 ml 106 mm 24 mm 6 PCS
11844005 15 ml 102 mm 18 mm 6 PCS
11875824 30 ml 106 mm 24 mm 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17885042 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4560015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reforzados químicamente para lograr una mayor resistencia mecánica
  • Fabricados con vidrio KIMAX de tipo 1 clase B
  • Se puede centrifugar hasta los 13 100 × g con el manguito adaptador de caucho
  • Resisten temperaturas de hasta 300 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I
Material del cierre Fenólico
Color del tapón Negro
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Se utiliza con un manguito adaptador de caucho en una cavidad de rotor con capacidad para 50 ml
Material de revestimiento PTFE, caucho
N.° por paquete 6
Tamaño de rosca De 20 a 400 mm
Longitud (métrico) 102 mm
Capacidad (imperial) 0,50 oz
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de producto Tubo de alta resistencia para centrífuga
RCF máx. 13.100 x g