Learn More
DWK Life Sciences Tubos de alta resistencia para centrífuga reutilizables KIMAX™ Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11736923
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
Longitud (métrico):
102 mm
106 mm
Diámetro (métrico):
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11736923 30 ml 106 mm 24 mm 6 PCS
17885042 15 ml 102 mm 18 mm paquete de 6
11844005 15 ml 102 mm 18 mm 6 PCS
11875824 30 ml 106 mm 24 mm 6 PCS
4 options
Código de producto. 11736923
Proveedor: DWK Life Sciences 4560030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reforzados químicamente para lograr una mayor resistencia mecánica
  • Fabricados con vidrio KIMAX de tipo 1 clase B
  • Se puede centrifugar hasta los 13 100 × g con el manguito adaptador de caucho
  • Resisten temperaturas de hasta 300 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 30 ml
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tamaño de rosca 24-400
Longitud (métrico) 106 mm
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Diámetro (métrico) 24 mm
RCF máx. 13.100 x g