Learn More
DWK Life Sciences Tubos NMR Kimble™ Kontes™ KIMAX™ de vidrio borosilicatado Thrift N-51A de 5 mm
Descripción
Includes
Case of 1
Se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear
- Fabricados con vidrio borosilicatado KIMAX N-51A
- Con tapón acoplado
- El grosor de pared es de 0,38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Concentricidad (imperial) | 0,0005 in |
| Peralte (imperial) | 0,00035 in |
| Intensidad de campo | 400MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear |
| Incluye | Tapón |
| Mostrar más |