Learn More
DWK Life Sciences Matraces de recuperación de pared sólida Kontes™ con gránulos cuadrados, junta cónica estándar exterior
Código de producto. 11802933
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
1000 mL
Junta cónica estándar:
24/40
Incluye:
Juntas de cordón cuadrado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11802933
Marca: DWK Life Sciences 6086754224
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para su uso en rotavapores
Ideal for use with rotary evaporators
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
  • Matraz de un solo cuello con junta exterior cónica estándar
  • Diseñados para facilitar la recuperación de productos de reacción
  • Se puede acceder al contenido total con una espátula normal o de caucho
  • La parte inferior se adapta a mantas calefactoras estándar
  • Grosor de pared uniforme y descentrado mínimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 2.36 pulg
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Las juntas de gránulos cuadradas ofrecen una excelente sujeción a los gránulos de las uniones estándar
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Incluye Juntas de cordón cuadrado
Estilo de cuello Individual
N.º por caja 1/Cs.
Junta cónica estándar 24/40
Diámetro exterior (métrico) 60 mm