Learn More
DWK Life Sciences Matraces de recuperación de pared sólida Kontes™ con gránulos cuadrados, junta cónica estándar exterior
Descripción
Ideal for use with rotary evaporators
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Matraz de un solo cuello con junta exterior cónica estándar
- Diseñados para facilitar la recuperación de productos de reacción
- Se puede acceder al contenido total con una espátula normal o de caucho
- La parte inferior se adapta a mantas calefactoras estándar
- Grosor de pared uniforme y descentrado mínimo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Para utilizar con (aplicación) | Instrumental de vidrio con revestimiento de plástico que proporciona una medida de seguridad adicional en caso de roturas |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Altura (imperial) | 6.7 pulg |
| Altura (métrico) | 17 cm |
| Estilo de cuello | Individual |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Revestimiento de superficie | Revestimiento de seguridad de plástico |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |