Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. p-2410766
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1200 mm
Capacidad de columna:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
638 mL
Cantidad:
5/caja
Unidad
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad unitSize
11772364 100 mm 49 ml 5/caja paquete de 5
11782364 200 mm 98 ml 5/caja 5 PCS
12943351 100 mm 49 ml Unidad cada uno
17278630 1200 mm 638 mL Unidad cada uno
12983351 200 mm 98 ml Unidad cada uno
12973351 150 mm 74 ml 5/caja paquete de 5
12913361 300 mm 147 ml 5/caja paquete de 5
12933351 50 mm 25 ml 5/caja paquete de 5
8 options
Código de producto. 11772364
Marca: DWK Life Sciences 4204002510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Con desactivación terminal
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Cantidad 5/caja
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Columna de cromatografía Economy
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 49 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 4,91 cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %