Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Descripción
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
- Vidrio de borosilicato duradero
- Con adaptadores de flujo
- Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
- Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
- El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
- Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
- El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
- Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Con desactivación terminal | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico |
| Cantidad | 5/caja |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Tipo | Columna de cromatografía Economy |
| Presión máxima | 14,5 psi |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Capacidad de columna | 147 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Mostrar más |