Learn More
DWK Life Sciences Tapón de caucho de butilo Kimble™ Kontes™, estilo de tapón
Descripción
- Alternativa económica para aplicaciones de baja temperatura
- Caucho de butilo gris
- Estilo de liofilización
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a los viales con acabado del cierre de aluminio GPI |
| Tamaño | 13 |
| Color | Gris |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón, estilo de tapón |
| Stopper Number | 13mm |