Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de PVC transparentes Koflo
Código de producto. 11784149 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
Descripción:
Mezclador con 12 elementos
Mezclador con 6 elementos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Descripción unitSize
11784149 15 mm Mezclador con 6 elementos cada uno
11774149 12 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
11794149 15 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
11714159 20 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
4 options
Código de producto. 11784149
Marca: Koflo 0466989
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
  • Achieve a 100% mixed output:
    • Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
  • Visual check of your mixing process:
    • The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
  • All mixers have threaded ends.
  • Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
  • Models with removable elements are available on request.
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro (imperial) 0.6 in.
Diámetro (métrico) 15 mm
Longitud (imperial) 7 in.
Longitud (métrico) 178 mm
Descripción Mezclador con 6 elementos
Material PVC transparente
Tipo Mezclador de tubos
Para utilizar con (aplicación) Líquidos de mezcla