Descripción
- Achieve a 100% mixed output:
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- Visual check of your mixing process:
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- Models with removable elements are available on request.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 0.8 in. |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (imperial) | 15 in. |
| Longitud (métrico) | 381 mm |
| Descripción | Mezclador con 12 elementos |
| Material | PVC transparente |
| Tipo | Mezclador de tubos |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos de mezcla |