Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de acero inoxidable Koflo 316
Código de producto. 11764119 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11764119 190 mm cada uno
11774119 178 mm 1 PCS
11794119 292 mm cada uno
11730029 302 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Código de producto. 11764119 missing translation for 'mfr' Koflo missing translation for 'supplierNo' 0466954
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.2 in.
Diámetro (métrico) 5 mm
Longitud (imperial) 7.5 in.
Longitud (métrico) 190 mm
Material acero inoxidable 316
Tipo Mezclador de tubos
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de fluidos de alta viscosidad