Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de acero inoxidable Koflo 316
Código de producto. 11730029 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11730029 302 mm cada uno
11774119 178 mm 1 PCS
11764119 190 mm cada uno
11794119 292 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11730029 Proveedor Koflo N.º de proveedor 0466968
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.51 in.
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 302 mm
Material acero inoxidable 316
Tipo Mezclador de tubos
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de fluidos de alta viscosidad