Learn More
Clifton™ Esterilizador a vapor Koch
Código de producto. 17863761
Click to view available options
Vataje:
1 kW
2 kW
3 kW
Requisitos eléctricos:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17863761
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizador de vapor con cámara de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles. El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara. Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo.
  • Esterilizador de vapor Koch
  • Cámara de paredes de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles
  • El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara
  • Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo
  • Conecte el dispositivo de nivel constante a un suministro de agua y ajuste el flujo de agua para completar suavemente el nivel del agua para mantener la ebullición
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 15,8 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Fondo de la cámara (métrico) 500 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,74 in
Fondo de la cámara (imperial) 19,68 in
Diámetro de la cámara (métrico) 400 mm
Longitud (imperial) 15,74 in
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo de producto Esterilizador de vapor
máx. (imperial) 212° F a 273° F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 134 °C
Requisitos eléctricos Enchufe europeo
Sin látex Sí
Tensión 230 V
Vataje 2 kW