missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KNOP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15882754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15882754 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15882754 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KNOP1 Polyclonal Antibody for IHC (P)

KNOP1 is a nucleolar protein that interacts with zinc finger 106 protein. The encoded protein has several of the same characteristics as nucleostemin and may be involved in testis development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KNOP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica KNOP1
N.º de referencia del gen Q1ED39
Alias de gen 101F10.1; C16orf88; FAM191A; family with sequence similarity 191, member A; KNOP1; lysine rich nucleolar protein 1; lysine-rich nucleolar protein 1; protein C16orf88; Protein FAM191A; Testis-specific gene 118 protein; TSG118
Símbolos de los genes KNOP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human KNOP1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 400506
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.