Descripción
- Pesas E2 individuales de 1 g a 50 kg
- Pesas F1 individuales de 1 g a 50 kg
- Pesas F2 individuales de 1 g a 50 kg
- Pesas M2 individuales de 1 g a 10 kg
- Material de pesa M: Latón finamente torneado
- Embalaje de pesa M: Hasta 20 g en caja de plástico; de 50 g a 2 kg en caja de plástico laminado; de 5 kg a 10 kg en caja de madera
- Material de pesa E y F: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
- Embalaje de pesa E y F: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera, de 1 kg a más, se suministran además con guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Masa de calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DAkkS |
| Peso (imperial) | 0,18 oz |
| Clasificación | OIML E2 |
| Material | Aluminio, alpaca, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 g |
| Densidad | 8,0 g/cm3 |