Learn More
KNK437, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
KNK437 is a HSP inhibitor, and inhibits the induction of HSP105, HSP70, and HSP40.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KNK437 |
| CAS | 218924-25-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H11NO4 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | Heat Shock Protein Inhibitor I |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (127.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CN1C(/C(CC1)=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 245.23 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.