Learn More
KNF Neuberger Bomba estándar de diafragma para líquidos LIQUIPORT™ Serie NF con cabezal de polipropileno
Para una transferencia y dosificación cómodas de líquidos neutrales o corrosivos
Marca: KNF Neuberger 153687/153257
Descripción
Las bombas son de cebado automático, sin mantenimiento, y funcionan en seco de forma indefinida sin daños. Seleccione la mejor bomba según el caudal, la presión de salida máxima y los materiales húmedos deseados.
- Alta resistencia a la corrosión
- Control de caudal manual en panel delantero
- Protección de límite de presión
- Sin piezas húmedas de metal que puedan corroerse
- Carcasa fiable a prueba de salpicaduras
- Todos los modelos incluyen diafragmas de PTFE y válvulas de FFPM
- La entrada de la bomba no debe ser inferior que el nivel de líquido que se está transfiriendo
- Se necesita un filtro de entrada si el material contiene fibras o partículas mayores que 50 micras
- La pulsación varía entre modelos de bomba específicos
Información de órdenes
Para 100/230 V y 50/60 Hz.
Especificaciones
| 100/230 V 50/60 Hz | |
| Cabeza de la bomba de polipropileno, sellos/placa de válvula FFPM, diafragma con recubrimiento de PTFE, PA, TPE, carcasa de policarbonato | |
| De 0,5 a 3 l/min | |
| Diaphragm Vacuum Pump | |
| 29,99 bar (90 psi) |
| 160 x 104 x 188 mm (6.3 x 4.1 x 7.4 in.) | |
| NF1.300KT.18S | |
| 50/60 Hz | |
| IP65 | |
| De 100 a 230 V |