Learn More
Invitrogen™ KNCN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15769041 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15769041 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15769041
Marca: Invitrogen™ PA561224
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: KARFNLDHIL PTIGSLRIHP HPGADHGEGR SSTNGNKEGA RSSLSTVSRT LEKLKPG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 84%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KNCN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica KNCN
N.º de referencia del gen A6PVL3
Alias de gen Kino; Kinocilin; KNCN; L5
Símbolos de los genes KNCN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KNCN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100546).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 148930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG