missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KN-93 phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16489127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489127 5 mg 5 miligramos
16492637 50 mg 50 miligramos
16466548 10 mg 10 miligramos
16411529 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489127

Marca: Medchem Express HY15465B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KN-93 phosphate is a novel membrane-permeant synthetic inhibitor of purified neuronal CaMK-II, with Ki of 370 nM.

KN-93 phosphate is a novel membrane-permeant synthetic inhibitor of purified neuronal CaMK-II, with Ki of 370 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KN-93 phosphate
CAS 1913269-12-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32ClN2O8PS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (166.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OP(O)(O)=O.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Peso molecular (g/mol) 599.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.03
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.