missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KN-93, MedChemExpress

Código de producto. 16469127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469127 5 mg 5 miligramos
16491519 1 mg 1 miligramo
16472637 50 mg 50 miligramos
16453476 25 mg 25 miligramos
16446548 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469127

Marca: Medchem Express HY15465

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.

KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KN-93
CAS 139298-40-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29ClN2O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Peso molecular (g/mol) 501.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.04
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.