missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KM11060, MedChemExpress

Código de producto. 16487988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487988 10 mg 10 miligramos
16497766 100 mg 100 miligramos
16453917 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487988

Marca: Medchem Express HY19970

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.

KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KM11060
CAS 774549-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17Cl2N3O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 422.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.33
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.