missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Brilliant Ultra Violet™ 496, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17914212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17914212 25 μg 25 microgramos
17924212 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17914212

Marca: Invitrogen™ 364589380

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Syrian Hamster Monoclonal Antibody

KLRG1 (Killer cell lectin-like receptor G1, MAFA, 2F1-Ag) is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1. KLRG1 is an inhibitory receptor that is expressed on natural killer (NK) cells and certain T cells. NK cells are involved in the lysis of tumor cells and virus-infected cells, and mediate humoral and cell-mediated immune responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLRG1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Ultraviolet 496
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Klrg1
N.º de referencia del gen O88713
Alias de gen 2F1; 2F1-Ag; CLEC15A; C-type lectin domain family 15 member A; C-type lectin domain family 15, member A; ITIM-containing receptor MAFA-L; killer cell lectin like receptor G1; killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1; killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1; Klrg1; Mafa; MAFA-2F1; MAFAL; MAFA-L; MAFA-LIKE; MAFA-like receptor; Mast cell function-associated antigen; mast cell function-associated antigen (ITIM-containing); mast cell function-associated antigen 2F1; natural killer cell receptor
Símbolos de los genes Klrg1
Especie del huésped Syrian Hamster
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50928
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.