missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Klotho Monoclonal Antibody (C3), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17604186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17604186 100 μL 100 microlitros
17614186 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17604186

Marca: Invitrogen™ MA543726

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLOTHO is the systemic anti-aging hormone within the glycosidase1 superfamily. It encodes a type I membrane protein that is abundant in the kidney and brain. In mice, a deficiency in KLOTHO expression leads to various systemic phenotypes resembling human aging such as arteriosclerosis, osteoporosis, and skin atrophy together with growth retardation, short life-span and infertility. Transgenic mice overexpressing KLOTHO have an extended life span by inhibiting insulin/IGF1 signaling. KLOTHO is involved in the regulation of calcium/phosphorus homeostasis by inhibiting the synthesis of active vitamin D and identified as a potential tumor suppressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klotho
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica KL
N.º de referencia del gen Q9UEF7
Alias de gen alpha-kl; HFTC3; Kl; Klotho; Klotho peptide; secreted form of Klotho protein
Símbolos de los genes KL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phe765-Ser981 (Accession Q9UEF7), with Two N-terminal Tags, His-tag and SUMO-tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9365
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.