Learn More
KLK8 Monoclonal Antibody (OTI4C12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17559902
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17559902 30 μL 30 microlitros
17539902 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17559902
Marca: Origene Technologies TA801548S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
KLK8 Monoclonal antibody specifically detects KLK8 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno KLK8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Rasgrp3
N.º de referencia del gen Q8IV61
Alias de gen brain serine protease 1; BSP1; EGK_10950; H NRPN; hK8; HNP; kallikrein 8; kallikrein 8 (neuropsin/ovasin); kallikrein related peptidase 8; kallikrein related-peptidase 8; Kallikrein8; kallikrein-8; kallikrein-related peptidase 8; Klk8; mK8; neuropsin; NP; Nrpn; Ovasin; PRO322; protease, serine, 19 (neuropsin); Prss19; Serine protease 19; serine protease TADG-14; TADG14; Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein; UNQ283; UNQ283/PRO322
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 380-690 of human RASGRP3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1