missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLK3/PSA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16867213 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16867213 150 μL 150 microlitros
16877213 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16867213

Marca: Proteintech 106791AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) produced by the prostate epithelium, and is abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predomitly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia. PSA is used to confirm prostatic acinar cell origin in primary and metastatic carcinoma and to rule out non-prostatic carcinoma mimics.

Especificaciones

Antígeno KLK3/PSA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KLK3
N.º de referencia del gen P07288
Alias de gen APS, Gamma seminoprotein, hK3, Kallikrein 3, kallikrein related peptidase 3, KLK2A1, KLK3, P 30 antigen, Prostate specific antigen, PSA, Semenogelase, Seminin
Símbolos de los genes KLK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLK3/PSA Fusion Protein Ag1060
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.