Learn More
Abnova™ KLHL9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16121993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16121993 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16121993
Marca: Abnova™ H00055958T01.100uL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción KLHL9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_018847
Peso molecular Theoretical M.W. 69.4kDa
Plásmido pCMV-KLHL9 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KLHL9 antibody (Mfr. No. H00055958-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL KLHL9 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol