Learn More
KLHL13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16814864 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16814864 20 μL 20 microlitros
16804864 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16814864
Marca: Proteintech 156121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a BTB and kelch domain containing protein and belongs to the kelch repeat domain containing superfamily of proteins. The encoded protein functions as an adaptor protein that complexes with Cullin 3 and other proteins to form the Cullin 3-based E3 ubiquitin-protein ligase complex. This complex is necessary for proper chromosome segregation and completion of cytokinesis. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno KLHL13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KLHL13
N.º de referencia del gen Q80TF4, Q9P2N7
Alias de gen BKLHD2, kelch like 13 (Drosophila), Kelch like protein 13, KIAA1309, KLHL13
Símbolos de los genes KLHL13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLHL13 Fusion Protein Ag8003
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 313445, 67455, 90293
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG