Learn More
Invitrogen™ KLHDC8B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17191724 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17191724 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17191724
Marca: Invitrogen™ PA5113869
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: AMAEGSVFSL GGLQQPGPHN FYSRPHFVNT VEMFDLEHGS WTKLPRSLRM For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KLHDC8B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica KLHDC8B
N.º de referencia del gen Q8IXV7
Alias de gen 4931406O17Rik; CHL; FLJ11302; FP17659; kelch domain containing 8B; kelch domain-containing protein 8B; KLHDC8B; MGC35097
Símbolos de los genes KLHDC8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLHDC8B.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG