Learn More
KLHDC10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
292.00€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | KLHDC10 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18468520
|
Novus Biologicals
NBP1-81528-25ul |
25 μL |
292.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18205778
|
Novus Biologicals
NBP1-81528 |
0.1 mL |
572.00€ 540.75€ / 0.10 ml Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
KLHDC10 Polyclonal specifically detects KLHDC10 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| KLHDC10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 23008 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EWTQLKPNNLSCDLPEERYRHEIAHDGQRIYILGGGTSWTAYSLNKIHAYNLETNAWEEIATKPHEKIGFPAARRCHSCVQIK | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human, Rat | |
| kelch domain containing 10, KIAA0265kelch domain-containing protein 10, PNAS-119, scruin like at the midline homolog, slim | |
| KLHDC10 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only