missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870605 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870605 20 μL 20 microlitros
16860605 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870605

Marca: Proteintech 210171AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects the 50-60 kDa isoform 1 of KLF5. The antibody can recognize isoform 2 (33 kDa) and isoform 3 (18 kDa) too.

KLF5 is a member of the Kruppel-like factor subfamily of zinc finger proteins. Since the protein localizes to the nucleus and binds the epidermal growth factor response element, the protein is thought to be a transcription factor.

Especificaciones

Antígeno KLF5
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KLF5
N.º de referencia del gen Q13887, Q9Z0Z7
Alias de gen BTE binding protein 2, BTEB2, CKLF, Colon krueppel like factor, GC box binding protein 2, IKLF, KLF5, Krueppel like factor 5, Transcription factor BTEB2
Símbolos de los genes Klf5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLF5 Fusion Protein Ag15267
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12224, 688, 84410
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.