Learn More
Thermo Scientific™ Fragmento Klenow (10 U/μl)
Código de producto. 10795071 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Concentración:
10 U/μl
Tamaño de la unidad:
1500 UNIT
300 unidades
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
10795071 1500 U 10 U/μl 1500 UNIT
10130800 300 U 10 U/μl 300 unidades
2 options
Código de producto. 10795071
Marca: Thermo Scientific™ EP0052
Klenow Fragment es el fragmento de gran tamaño de la ADN polimerasa. Muestra actividad polimerasa 5'→3' y actividad exonucleasa 3'→5' (corrección), pero carece de la actividad exonucleasa de 5'→3'.
Klenow Fragment Thermo Scientific es el fragmento de gran tamaño de la ADN polimerasa I. Muestra actividad polimerasa 5'→3' y actividad exonucleasa 3'→5' (corrección), pero carece de la actividad exonucleasa 5'→3' de la ADN polimerasa I.
Características destacadas
  • Incorpora nucleótidos modificados (p. ej., los nucleótidos Cy3-, Cy5- y los marcados con aminoalilo, biotina, digoxigenina y mediante fluorescencia)
  • Activa en tampones de enzimas de restricción, transcripción inversa, PCR, RT y ligasa de ADN T4
Aplicaciones
  • Extremos romos de ADN mediante el relleno de extremos 3'
  • Etiquetado de ADN mediante cebado aleatorio
  • Etiquetado por relleno de extremos 5' de dsADN
  • Secuenciación de ADN por el método Sanger
  • Mutagénesis específica del sitio del ADN con oligonucleótidos sintéticos
  • Síntesis de la segunda cadena de ADNc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Polimerasa DNA Polymerase I
Cantidad 1500 U
Tipo de producto Fragmento Klenow