Learn More
KleenGuard™ Gafas KleenGuard™ Nemesis™
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
FogGard Plus transparente
Revestimiento de lente:
Con tratamiento UV
Tratamiento UV, Antivaho, Anti-fog
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Descripción
Includes
Cordón.
- Envolventes y con lentes ahumadas de espejo, reducen los efectos del calor y la luz cuando se trabaja en exteriores en días con mucho sol, calurosos o húmedos
- Cumplen con la normativa: EN166:2001 1F para seguridad
- Cumplen con la normativa: EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos
- Cumplen con la normativa: EN166:2001 clase 1 para claridad óptica
Compliance
Cumplen con las normas ANSI™ Z87.1-2010.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple la norma ANSI/ISEA Z87.1+. |
| Revestimiento de lente | Tratamiento UV, Antivaho, Anti-fog |
| Descripción | FogGard Plus transparente |
| Tinción de lente | FogGard Plus transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Negro |
| Incluye | Neck Cord |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Plástico |
| Mostrar más |