Learn More
KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Jacket
Descripción
- Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
- Ropa protectora transpirable y de un solo uso diseñada para una máxima comodidad y seguridad, y que proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de productos químicos o a base de agua, líquidos y partículas de polvo
- Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
- Sin silicona, con nivel de pelusa ultrarreducido y tratado para ser antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Chaqueta transpirable contra salpicaduras y partículas |
| Tamaño | XL |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids |
| Modelo | Full-length |
| Mostrar más |