Learn More
KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Jacket
Código de producto. 12611446
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Tamaño unitSize
12611446 Medio paquete de 15
12631446 XL paquete de 15
12621446 Grande paquete de 15
12641446 2XL paquete de 15
12651446 3XL paquete de 15
5 options
Código de producto. 12611446
Marca: KleenGuard™ 99440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single-use, breathable jacket with specially designed hood to fit a respirator. KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Jacket is designed for comfort, safety and general protection against larger particles, radioactive dust and chemical splashes.
  • Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
  • Ropa protectora transpirable y de un solo uso diseñada para una máxima comodidad y seguridad, y que proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de productos químicos o a base de agua, líquidos y partículas de polvo
  • Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
  • Sin silicona, con nivel de pelusa ultrarreducido y tratado para ser antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
Tipo de producto Chaqueta transpirable contra salpicaduras y partículas
Tamaño Medio
Material Spunbond Polypropylene
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Estilo de manguito Elástico
Desechables Single-use
Esterilidad No estéril
Resistencia Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids
Modelo Full-length
N.º de bolsillos None
Para utilizar con (aplicación) Proporciona altos niveles de protección contra partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas