Learn More
KleenGuard™ Monos con capucha antiestáticos Kleenguard™
Código de producto. 13404566
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Tamaño unitSize
13404566 L 25 PCS
13414566 2XL 25 PCS
13494556 XL 25 PCS
13484556 M 25 PCS
4 options
Código de producto. 13404566
Marca: KleenGuard™ 95170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to protect against particles, fibers, and light sprays. Breathable particle protection coveralls are manufactured from lightweight SMS fabric to aid the body in maintaining thermal comfort.
  • Cuerpo, capucha y cintura de diseño ergonómico para una mayor comodidad.
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas.
  • Costuras internas de triple costura para ayudar a resistir el desgaste general y manchas de tela.
  • Revestimiento antiestático y sin silicona para trabajar en zonas críticas como pintura o superficies sensibles.
  • Capa exterior resistente a la abrasión para mayor durabilidad, especialmente cuando se arrastra o roza contra objetos como paredes, etc.
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Coveralls
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Blanco
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera delantera completa
Tipo de costura Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Desgarro
Estilo de la parte posterior Extensible.
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Ideal para: Proteger contra polvos, fibras más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas; ayudar a reducir la contaminación en áreas críticas; mantenerse fresco y cómodo mientras se trabaja en áreas de mantenimiento general, limpieza por contrato y servicios públicos de construcción.