Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 11760684
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11760684 3XL paquete de 20
11730684 L paquete de 25
11720684 M paquete de 25
11710684 S paquete de 25
11740684 XL paquete de 25
11750684 2XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11760684 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 96860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Buzos transpirables con capucha, de corta vida útil, con solapa para respirador. Especialmente diseñados para ser cómodos, seguros y resistentes. Protección general y antiestática de salpicadura de productos químicos, a base de agua, líquidos, partículas de polvo. EPI Categoría III.
  • Mono con capucha blanco de vida limitada
  • Se suministran en paquetes de 25
  • Proporciona protección PPE de categoría III
  • Cubrecremallera y capucha diseñadas para facilitar la colocación de un respirador
  • Proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
  • Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
  • Disponible en tallas pequeña a 3X-grande
Especificaciones
Tipo de producto A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Attached
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección EPI A50 Categoría III
Resistencia Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid
Longitud (imperial) 23,4 in
Longitud (métrico) 60 cm
Peso (imperial) 12,683 lb
Peso (métrico) 5,765 kg