Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Beschreibung
- Mono con capucha blanco de vida limitada
- Se suministran en paquetes de 25
- Proporciona protección PPE de categoría III
- Cubrecremallera y capucha diseñadas para facilitar la colocación de un respirador
- Proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
- Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
- Disponible en tallas pequeña a 3X-grande
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?