Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 11720684
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
11720684 M paquete de 25
11730684 L paquete de 25
11710684 S paquete de 25
11740684 XL paquete de 25
11750684 2XL paquete de 25
11760684 3XL paquete de 20
6 options
Código de producto. 11720684
Marca: KleenGuard™ 96820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Buzos transpirables con capucha, de corta vida útil, con solapa para respirador. Especialmente diseñados para ser cómodos, seguros y resistentes. Protección general y antiestática de salpicadura de productos químicos, a base de agua, líquidos, partículas de polvo. EPI Categoría III.
  • Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
  • Protección general antiestática de un único uso contra salpicaduras de productos químicos, líquidos a base de agua y partículas de polvo
  • Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
  • Sin silicona, con bajo nivel de pelusa y tratamiento antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
Tipo de producto A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas
Tamaño M
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Attached
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección EPI A50 Categoría III
Resistencia Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid
Longitud (imperial) 23,4 in
Longitud (métrico) 60 cm
Peso (imperial) 12,001 lb
Peso (métrico) 5,455 kg