missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Klebsiella pneumoniae Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11598331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11598331 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11598331

Marca: Invitrogen™ PA17226

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-7226 is polyvalent for multiple Klebsiella antigens. This antibody is not preabsorbed and may cross react with related Enterobacteriaceae. PA1-7226 has been successfully used in indirect immunofluorescence procedures. The PA1-7226 immunogen is Klebsiella pneumoniae. Recommended storage of up to 6 months at 2-8°C. For extended storage, store at -20°C.

Although pathogenic bacteria constitute only a small portion of bacterial species, infectious diseases caused by pathogenic bacteria affect millions of people worldwide. Diarrheal diseases, many of which are bacterial, are the second leading cause of death worldwide, claiming an estimated 5 million people annually. Furthermore, an estimated 3 million people die of tuberculosis annually, 500,000 people die of pertussis, and 25,000 die of typhoid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klebsiella pneumoniae
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen k pneumoniae; K. pneumoniae
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Klebsiella pneumoniae.
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.