Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Kjeldahl
Descripción
- Para la determinación de nitrógeno en compuestos orgánicos
- Con cuello central
- Con junta cónica y etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Diámetro exterior (métrico) | 81 mm |
| Cantidad | 10/paq. |