Learn More
MedChemExpress Kisspeptin-10, human TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.1% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1416.46 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (70.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (2.82 mM∣Need ultrasonic) |