Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | Metastin (45-54), amide, human |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Polvo |
| Peso molecular | 1302.44 |
| Tipo de producto | Kisspeptin-10 |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2 |