Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento KISS225B
Código de producto. 15652717
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15652717 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15652717
Marca: HUBER 2060.0004.98
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
  • La temperatura de varios objetos se puede controlar colocándolos directamente dentro del baño
  • Equipado con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876) para su uso con fluidos inflamables
  • La bomba de presión/succión garantiza una circulación óptima y una homogeneidad de temperatura en el baño
  • Permite el control de temperatura de aplicaciones conectadas externamente mediante el adaptador de la bomba
  • Controlador de temperatura KISS
  • Funcionamiento sencillo con navegación por menús
  • Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
  • Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
  • Interfaces USB y RS232
  • Función de arranque automático por fallo de alimentación
  • 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
  • Fabricados con acero inoxidable
  • Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Tipo de controlador KISS
Capacidad (métrico) 25 L
Certificaciones/conformidad III/FL (DIN 12876)
Tipo de bomba M16x1 AG macho
Intervalo de temperatura De 25 °C a 200 °C
Tipo KISS 225 B Terrmostato de baño con baño de acero inoxidable
Capacidad calorífica 2 kW
Material Acero inoxidable
Presión máxima 14 L/min; 0,25 bar
Modelo KISS 225 B
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Fondo (métrico) 555 mm
Peso (imperial) 35,2 lb.
Peso (métrico) 16 kg
Tensión 230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz