Learn More
HUBER Baño de circulación 112A Clear KISS
Descripción
- Tiene estabilidad a altas temperaturas
- Equipado con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876) para su uso con fluidos inflamables
- La bomba de presión/succión garantiza una circulación óptima y una homogeneidad de temperatura en el baño
- Permite el control de temperatura de aplicaciones conectadas externamente mediante el adaptador de la bomba
- Controlador de temperatura KISS
- Funcionamiento sencillo con navegación por menús
- Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
- Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
- Interfaces USB y RS232
- Función de arranque automático por fallo de alimentación
- 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
- Fabricación en policarbonato.
- Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | KISS |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Tipo de bomba | M16x1 AG macho |
| Intervalo de temperatura | 25°C a 100°C |
| Tipo | KISS 112 A Termostato de baño con baño de policarbonato |
| Capacidad calorífica | De 1,5 a 2,1 kW |
| Material | Policarbonato |
| Presión máxima | 14 L/min; 0,25 bar |
| Modelo | KISS 112 A |
| Fondo (métrico) | 360 mm |
| Mostrar más |