missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIRREL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KIRREL2 |
|---|---|
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16887573
|
Proteintech
10890-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16877573
|
Proteintech
10890-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a type I transmembrane protein and member of the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. The encoded protein localizes to adherens junctions in pancreatic beta cells and regulates insulin secretion. Autoantibodies against the encoded protein have been detected in serum from patients with type 1 diabetes. This gene may also play a role in glomerular development and decreased expression of this gene has been observed in human glomerular diseases. This gene and the related opposite-strand gene nephrin are regulated by a bidirectional promoter.Especificaciones
| KIRREL2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q6UWL6, Q7TSU7 | |
| 100359836, 243911, 84063 | |
| KIRREL2 Fusion Protein Ag1036 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| KIRREL2 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FILTRIN, Kin of IRRE like protein 2, KIRREL2, NEPH3, Nephrin like protein 3, NLG1 | |
| Kirrel2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto