Learn More
Kira8, MedChemExpress
Código de producto. 16457567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457567 5 mg 5 miligramos
16464818 10 mg 10 miligramos
16445616 100 mg 100 miligramos
16401087 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16457567
Marca: Medchem Express HY114368
MedChemExpress Kira8 (AMG-18) is a mono-selective IRE1α inhibitor that allosterically attenuates IRE1α RNase activity with an IC50 of 5.9 nM.
Kira8 (AMG-18) is a mono-selective IRE1α inhibitor that allosterically attenuates IRE1α RNase activity with an IC50 of 5.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kira8
CAS 1630086-20-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29ClN6O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AMG-18
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (108.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1Cl)(NC2=C3C=CC(C)=C(OC4=NC=CC=C4C5=NC(N[C@@H]6CNCCC6)=NC=C5)C3=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 601.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.12
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus